Learn More
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch
Thermo Scientific™ TX-200 Rotorschlauchadapter eignen sich für runde Behälter im TX-200 Rotor.
Marke: Thermo Scientific™ 75003812
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ TX-200-Rotorröhrchenadapter mit runden Bechern im TX-200-Rotor.
Adapter für eine Vielzahl von Röhrchen, einschließlich Rundboden, konisch, Urin, Blutentnahme und Mikroröhrchen.- Maximale Röhrchenkapazität: 4 x 100 ml
- Maximaler Außendurchmesser × l: 48 × 122mm
Spezifikation
11 mm | |
45 mm | |
1.5/2.0 ml Mikroröhrchen, konisch |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 6
4. GP_Multifuge X1_X4 Pro_Megafuge ST1_ST4 Plus_EN_1223.pdf
DateigrößeVersion: 3.3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TX-200 Adapter für Rotorschlauch > 1.5/2.0 ml Mikroröhrchen, konisch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur