Learn More
Steris™ Autoklaven-Indikatorband
Ändert die Farbe bei Kontakt mit dem spezifischen Sterilisationsmittel. Ecolab™ Das Autoklav-Indikatorband zeigt die Exposition gegenüber dem Sterilisationsprozess an, ohne dass Packungen geöffnet oder Aufzeichnungen überprüft werden müssen.
Marke:  Steris™ 0162
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15691934
  • 7.55 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gelbbraune Farbe, schlicht oder mit grünen Streifen
  • Lieferbare Breiten: 24 oder 18 mm
  • Länge: 50 m-Rolle
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Hell-gelbbraun mit grünen Streifen
Unsteril
1 Rolle
50 m
Autoklaven-Indikatorband, gelbbraun mit grünen Streifen
Klebeband zur Sterilisationsanzeige
Sterilisationsverfahren
18 mm x 50 m
18 mm
Name des Produkts
Steris™ Autoklaven-Indikatorband > Gestreift, 18 mm x 50 m