Learn More
Cytiva Phenyl Sepharose™ CL-4B-Gel
Für die Immunglobulin-Aufreinigung und -Fraktionierung sowie für Immunpräzipitationsverfahren
Marke: Cytiva 17-0810-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Starke Bindung an die FC-Region von IgG
- Hervorragend geeignet für die Aufreinigung polyklonaler Antikörper
- Hohe Kapazität: 20 mg humanes IgG/ml
Spezifikation
Phenyl-Sepharose CL-4B | |
Für die hydrophobe Interaktionschromatographie | |
Phenyl | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C,20 %iges Ethanol oder 0.1 M NaOH |
<150 cm/h | |
200 ml | |
45 μm-165 μm | |
4 % hochvernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Phenyl Sepharose CL-4B, 200 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Phenyl Sepharose™ CL-4B-Gel > 200 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur