Learn More
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ
Stuart™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ sind ideal für Zellkulturverfahren und erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Marke: Cole-Parmer™ 79520-06
5194.14 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch Kombination von Schüttler- und Inkubatorfunktionen sind diese Geräte ideal für Zellkulturverfahren
- Genauigkeit durch mikroprozessorgesteuerte Schüttelgeschwindigkeit
- Die Luftumwälzung per Ventilator gewährleistet eine einheitliche Kammertemperatur
- Einfache Einstellung und Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit auf der Digitalanzeige
- Einzigartige, herausziehbare Plattform bietet einfaches Be- und Entladen
- Die Orbitalschüttelbewegung gewährleistet ein gleichmäßiges Mischen und fördert das Bakterienwachstum
- Alle Modelle sind mit Timer ausgestattet, der auf Zeiten zwischen 1 Sekunde und 9 Tagen eingestellt werden kann
- Sobald der Timer abgelaufen ist, ertönt ein Alarm, und die Schüttelbewegung stoppt, während der Inkubator weiterläuft
- Die herausziehbare Plattform ermöglicht einen einfachen Zugang zu den Proben auf der Rückseite des Inkubators und lässt sich während des Betriebs sicher einrasten
- Der integrierte USB-Anschluss und die spezielle Software ermöglichen eine langfristige Überwachung der Inkubatortemperatur über einen PC
- Modelle mit IQ/OQ-Dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) erfüllen die Anforderungen der Aufsichtsbehörden
Spezifikation
16 mm (0,625 in.) | |
max. 60°C | |
140°F max | |
33,5 x 33,5 cm | |
20.6 in. | |
18.7 in. | |
17.7 in. | |
SI500/IQOQ | |
Anwendungen in der Zellkultur | |
1 Sek. bis 9 Tage |
230 V | |
Mittlere Füllmengen: 51 l | |
50 Hz | |
47,4 x 45 x 52,2 cm | |
52.2 cm | |
47.4 cm | |
45 cm | |
Digital | |
Installationsqualifizierung/Betriebsqualifizierung (IQ/OQ) |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schüttelinkubatoren mit IQ/OQ > Mittlere Füllmengen - 51 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur