Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast Freeze™ und Lyph-Lock™ Kolben
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Marke:  Labconco™ 7379400
255.50 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15629900
  • 374.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Röhrchenhalter, 17 x 120 mm
  • Für je bis zu 9 (15 ml-) 17 x 120 mm-Röhrchen
  • Passt in Kolben mit 900 ml oder mehr
  • Aus Edelstahl
  • Hält Röhrchen in aufrechter Position (Röhrchen und Glaswaren nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Fast-Freeze™ Kolben mit 900 ml oder mehr
3,25 in.
0,5 lb.
Röhrchen 17 mm x 120 mm
Schlauchhalter aus Edelstahl
6,7 in.
Name des Produkts
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast Freeze™ und Lyph-Lock™ Kolben > Halter für 17 x 120 mm-Röhrchen