Learn More
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gaszylinderlagerschrank
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen.
Marke:  Asecos™ 3069000130691
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15877716
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximale Feuerbeständigkeit, bis zu 90 Minuten
  • Optimale Belüftung, die dem Standard entspricht - geprüft und gemäß den verschärften GS-Vorschriften zertifiziert
  • Komplette und gleichmäßige Belüftung im gesamten Innenraum des Schrankes
  • Druckabfallwerte von weniger als 150 Pa
  • Türen abschließbar mit im Griff integriertem Profilzylinderschloss
  • Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Generalschlüsselsystem integriert werden
  • Rohrdurchführungen: große Fläche für flexible Durchleitungsmöglichkeiten auf der Oberseite des Schrankes, keine zusätzliche Leitungsisolierung erforderlich
  • Komfortable Einstellmöglichkeiten: integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
  • Standard-Innenausstattung komplett mit Montageschienen, Zylinderhalter, passenden Spanngurten und Rollrampe
  • Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
  • In Übereinstimmung mit 14470-2 und TRGS 510
Spezifikation
Spezifikation
Standard-Innenausrüstung Gasflaschen, Montageschienen, Rollrampe und Zylinderhalter, verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech
615 x 598 x 1450 mm
Lagerung von brennbaren und toxischen Gasflaschen
1
Hellgrau
Sicherheitsschrank
425 x 445 x 1246 mm
Flügel
2 10 l-Gasflaschen, maximale Beladung: 600 kg
282 kg
Stahl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gaszylinderlagerschrank > 615 x 598 x 1450 mm; 2 x 10 l Gasflaschen