Learn More
Asecos™ G-ULTIMATE-90 Gaszylinderlagerschrank
Für die sichere und zugelassene Außenlagerung von brennbaren oder toxischen Gasen in Arbeitsbereichen.
Marke: Asecos™ 3067700130680
Beschreibung
- Maximale Feuerbeständigkeit, bis zu 90 Minuten
- Optimale Belüftung, die dem Standard entspricht - geprüft und gemäß den verschärften GS-Vorschriften zertifiziert
- Komplette und gleichmäßige Belüftung im gesamten Innenraum des Schrankes
- Druckabfallwerte von weniger als 150 Pa
- Türen abschließbar mit im Griff integriertem Profilzylinderschloss
- Schränke können vom Kunden in ein bestehendes Generalschlüsselsystem integriert werden
- Rohrdurchführungen: große Fläche für flexible Durchleitungsmöglichkeiten auf der Oberseite des Schrankes, keine zusätzliche Leitungsisolierung erforderlich
- Komfortable Einstellmöglichkeiten: integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
- Standard-Innenausstattung komplett mit Montageschienen, Zylinderhalter, passenden Spanngurten und Rollrampe
- Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
- In Übereinstimmung mit 14470-2 und TRGS 510
Spezifikation
Standard-Innenausrüstung Gasflaschen, Montageschienen, Rollrampe und Zylinderhalter, verzinktes und pulverbeschichtetes Stahlblech | |
615 x 598 x 2050 mm | |
Lagerung von brennbaren und toxischen Gasflaschen | |
1 | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
425 x 445 x 1858 mm | |
Flügel | |
600 kg | |
372 kg | |
Stahl |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.