Learn More
Labconco™ Röhrchenhalter für Fast Freeze™ und Lyph-Lock™ Kolben
Artikelnummer. p-7078577 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Menge:
Röhrchen 17 mm x 120 mm
Röhrchen 30mm x 115mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15629900
Marke: Labconco™ 7379400
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die Röhrchen aufrecht für die Gefriertrocknung.
Röhrchenhalter, 17 x 120 mm
  • Für je bis zu 9 (15 ml-) 17 x 120 mm-Röhrchen
  • Passt in Kolben mit 900 ml oder mehr
  • Aus Edelstahl
  • Hält Röhrchen in aufrechter Position (Röhrchen und Glaswaren nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Anzahl Einschübe 0
Material Edelstahl
Menge Röhrchen 17 mm x 120 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Fast-Freeze™ Kolben mit 900 ml oder mehr
Enthält Schlauchhalter aus Edelstahl
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 6,7 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 0,5 lb.