Learn More
Micronova™ SlimLine™ Cleanroom Mop: Adapters
Eine Auswahl an Flachkopf-Moppadaptern für Reinräume, die über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk verfügen, das bei 180° verriegelt werden kann, um die Reinigung stark zu vereinfachen und eine unvergleichliche Kontrolle bei der Reinigung von flachen Oberflächen zu ermöglichen. Mopprahmen erhältlich in elektropoliertem Edelstahl oder Polypropylen.
Marke: Micronova™ QDSL-18
Benötigt : Schutzbezüge und ausziehbarer oder standardmäßiger Edelstahlgriff (separat erhältlich).
Beschreibung
Zur Boden- und Wandreinigung
Die Micronova SlimLine™ Reinraum-Moppadapter verfügen über ein einzigartiges 360°-Drehgelenk, das ein einfaches Gleiten bei der Reinigung von flachen Oberflächen ermöglicht und bei 180° verriegelt werden kann, um Wände innerhalb von Hauben und Kammern besser zu reinigen. Die Adapter sind entweder mit einem ACME-Gewinde für Kunststoffgriffe oder einem Schnelltrennaufsatz für Edelstahlgriffe erhältlich.
- Flachkopf-Moppadapter mit 360°-Drehgelenk aus Kunststoff
- Das Gelenk kann für mehr Kontrolle bei 180° verriegelt werden
- Erhältlich mit Rahmen aus elektropoliertem Edelstahl 304 oder Polypropylen
- Für die Verwendung mit den SlimLine, PadMop, SnapMop und PocketMop Moppaufsätzen
- Die Adapter sind für SlimLine und SlimT Eimersysteme geeignet
- QDSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Edelstahlgriffen der Serie SSU
- QPSL – Polypropylen-Rahmen zur Verwendung mit Kunststoffgriffen der Serie STA
- QSSL – Edelstahlrahmen zur Verwendung mit Griffen der Serie STA oder ALUMEH
- Erhältlich in Längen von 9 Zoll (22,86 cm) bis 18 Zoll (45,72 cm)
- Autoklavierbar
Spezifikation
4 x 18 in. (10 x 45.7 cm) | |
White | |
Edelstahl | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
3 in. | |
4 in. | |
Nein | |
Bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor dem Autoklavieren oder vor der Lagerung ausspülen, um Desinfektionsmittel zu entfernen. | |
Reinigung und Desinfektion von Böden und Wänden in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen | |
No |
Schnellkupplungsadapter | |
360° schwenkbar | |
18 in. | |
45,7 cm | |
7.62 cm | |
10,2 cm | |
Chemikalien | |
1/Pckg. | |
SlimLine Reinraummopp | |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified Facility | |
Elektropolierter Edelstahl (304), Polyketon-Drehgelenk |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
043760-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/06/2024 | QDSL-18 |
042562-000 | Konformitätsbescheinigung | 19/03/2024 | QDSL-18 |
041897-000 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2024 | QDSL-18 |
040380-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/11/2023 | QDSL-18 |
039274-000 | Konformitätsbescheinigung | 14/07/2023 | QDSL-18 |