Learn More
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K-Kits
Artikelnummer. 15638683
Click to view available options
Beschreibung:
SMART Digest Proteinase K-Kit mit SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit mit optionaler Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit, mit Filter-/Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit, mit Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit, optionale Harzmasse
SMART Digest Proteinase K-Kit, optionale Harzmasse mit Filter-/Sammelplatte
SMART Digest Proteinase K-Kit, optionale magnetische Harzmasse
SMART Digest Proteinase K-Kit, optionale magnetische Harzmasse und Filter-/Sammelplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15638683
Marke: Thermo Scientific™ 60109109MB
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Schnelle, einfache, hochgradig reproduzierbare und empfindliche Immunabscheidungen und Proteinverdau für Ihre Biomarker-Untersuchungen in einem einzigen Well.
Mit den Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinase K Kits erhalten Sie qualitativ hochwertige Proteinverdau-Ergebnisse. Als signifikanten Vorteil bei der Probenvorbereitung für die biopharmazeutische Forschung bieten diese Kits schnelle und einfache Proteinverdauung mit hoher Reproduzierbarkeit, hoher Empfindlichkeit und hoher Datenqualität in einem automatisierungskompatiblen Format. SMART Digest Kits stellen eine wesentliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen In-Lösung-Proteinverdau-Technologien dar; diese sind nicht reproduzierbar, weisen eine geringe Empfindlichkeit auf und beruhen auf langwierigen Methoden, die nicht automatisierbar sind.
Proteinase K Proteinverdau
Mit den SMART Digest Kits können Sie Proteine schneller und einfacher als je zuvor charakterisieren und quantifizieren. Diese Version des Kits verwendet Proteinase K, die die Peptidbindung neben der Carboxylgruppe von aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten Alpha-Aminogruppen spaltet.
Einfach und intuitiv
  • Erheblich beschleunigte Probenverarbeitung
  • Einfacher Prozess
  • Das gesamte Protokoll ist einfach automatisierbar und ermöglicht so eine Verarbeitung mit hohem Durchsatz
Zuverlässige Ergebnisse
  • Höhere Reproduzierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Protokollen
  • Höhere Empfindlichkeit
  • Höhere Vertrauenswürdigkeit der Daten
Deutliche Verkürzung der Probenvorbereitungszeit
Normalerweise dauert es je nach Komplexität der Probe weniger als 60 Minuten, um eine volle Verdauung zu erreichen, wohingegen eine Verdauung in Lösung bis zu 24 Stunden dauern kann.
Höhere Reinheit der Proben
Die Verringerung der Anzahl der verwendeten Chemikalien und das Design mit immobilisierter Proteinase K helfen, chemisch ausgelöste posttranslationale Modifikationen (PTMs) und Autolysen abzuschwächen. Die Ergebnisse sind einfacher zu interpretieren.
Für Entsalzungsanwendungen mit SOLAµ SPE-Platten koppelbar
In Verbindung mit den SMART Digest Kits zur Entsalzung bieten die Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE Festphasen-Extraktionsplatten eine schnelle, einfache, robuste und leicht automatisierbare Lösung zur Probenvorbereitung bei der Analyse von Biomolekülen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung SMART Digest Proteinase K-Kit optionaler magnetischer Harzmasse und SOLAµ/Sammelplatte
Capture Keine
Cleavage Peptidbindung neben der Carboxylgruppe der aliphatischen und aromatischen Aminosäuren mit blockierten Alpha-Aminogruppen
Enzym Proteinase K
Format SMART Digest Harz, magnetische Masse
Zur Verwendung mit (Anwendung) Peptidquantifizierung, Peptid-Mapping
Produktlinie SMART Digest
Typ Proteinverdau
Enthält SMART Digest Harz mit magnetischer Masse, SMART Digest Puffer, Sammelplatte, SOLAµ SPE-Platte