Learn More
Labconco™ FreeZone™ Hordentrockner, 230 V-Modelle
Código de producto. 15792847 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Steckertyp:
Schuko
Enthält:
3 Einlegeböden
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15792847
Marca: Labconco™ 780601030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
3 Einlegeböden
Requires
Gefriertrockner, Vakuumpumpe
Für die Lyophilisierung mittlerer bis großer Probenmengen konzipiert. Labconco™ FreeZone™ Hordentrockner, 230 V, zeichnen sich durch Optionen für den Einbau von 6er-Anschlussblöcken und Absperrventilen aus. Sie sind mit drei beheizten Einlegeböden und Temperatursonden für die Überwachung der Probentemperatur ausgestattet.
  • Die präzise Steuerung und Programmflexibilität gewährleisten ein gleichbleibendes Leistungsverhalten
  • Drei beheizte Einlegeböden (12,7 x 16,6 Zoll) mit Sensoren für die Überwachung der Probentemperatur verfügen über 632 Quadratzoll Ablagefläche
  • 2 zusätzliche Einlegeböden (separat erhältlich) können hinzugefügt werden
  • Jeder Einlegeboden kann bis &plus60 °C aufgeheizt werden
  • Ein Mikroprozessor hält die Systemtemperatur innerhalb von 3 °C vom Sollwert
  • Durchsichtige Tür aus Acryl für gute Sicht auf die Einlegeböden
  • Lyo-Works™ OS ermöglicht flexible Programmierung und Steuerung durch die Echtzeitanzeige der Parameter von Gefriertrockner und Tabletttrockner auf dem vollfarbigen 5 in.-Touchscreen, der an FreeZone 6, 12 oder 18L Gefriertrockner anschließbar ist (separat erhältlich)
  • Datenerfassung und Display mit One-Touch-Funktion liefern Informationen zur Maximierung der Probenqualität bei Minimierung der Laufzeit
  • Anpassbare Einstellungen wie Sprache, die Zeitzone, Temperatur und Vakuum
  • Alarme und Rückmeldungen über aktuelle Betriebsparameter können automatisch an vom Anwender eingegebene E-Mail-Adressen gesendet werden
  • Die Proben müssen vorgefroren werden
  • Mögliche Optionen: Die Tabletttrockenkammer mit 6 Plätzen verfügt über 1/2 oder 3/4 in.-Kolbenadapter für die Gefriertrocknung und ein eingebautes Absperrventil, das den Hordentrockner vom Gefriertrockner trennt, um die für die Wiederherstellung des Arbeitsvakuums erforderliche Zeit zu verkürzen und Mittel zur Bestimmung des Endpunkts bereitzustellen
Compliance
Alle Modelle entsprechen den UL-Normen 61010-1 (60 Hz-Modelle), CAN/CSA C22.2 Nr. 61010-1 (60 Hz-Modelle) und haben eine CE-Konformitätskennzeichnung (230 V/50 Hz-Modelle).
Garantía
Ein Jahr
Especificaciones
Typ Hordentrockner
Anzahl Einschübe 5
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C (max.)
Material Stahl
Zertifizierung/Konformität UL, CAN/CSA, CE
Enthält 3 Einlegeböden
Tiefe (angloamerikanisch) 21,5 in.
Tiefe (metrisch) 54,6 cm
Breite (angloamerikanisch) 32,2 in.
Breite (metrisch) 82,2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 27,1 in.
Höhe (metrisch) 68,8 cm
Stromstärke 4 A
Steckertyp Schuko
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Versandgewicht (angloamerikanisch) 248 lb.
Versandgewicht (metrisch) 112,49 kg
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado