Learn More
Heathrow Scientific™ Tough-Spots™ Röhrchenetiketten
Vorgeschnittene Etiketten für runde Röhrchen blättern nicht ab und verschieben sich nicht, auch nicht bei extremen Temperaturen oder Zentrifugation oder unter Exposition mit Ätzstoffen. So können Mikroröhrchen bei jedem Laborverfahren sicher etikettiert werden. (Erhältlich in zahlreichen Farben; 1000 Etiketten pro Rolle.)
Marke: Heathrow Scientific™ HEAT-SPOTS-50L
Beschreibung
Vorgestanzte Abziehetiketten für Röhrchen, die in einem praktischen Rollenformat geliefert werden, sind für die Verwendung in Forschung und klinischen Labors herkömmlichen Bändern und Etiketten überlegen.
- Hergestellt aus dünnem, chemisch inerten Polyolefin mit starkem Acrylklebstoff
- Haften an den meisten Mikroröhrchen aus Kunststoff, Glas und Metall und anderen Gegenständen
- Etiketten halten fest und verrutschen nicht; ideal für den Einsatz in Zentrifugenrotoren, damit nichts verklebt oder sich verfängt
- Breites Farbsortiment zur einfachen Identifizierung von Proben oder Forschern
- Runde, vorgeschnittene, abziehbare Etiketten für Röhrchenoberteile in praktischen Spenderrollen
- Die Spots sind mit 13 mm Durchmesser perfekt für 1,5 und 2,0 ml-Röhrchen geeignet
- Beständig gegen extreme Umgebungen, sodass Röhrchen klar identifizierbar bleiben
- Hitze: Dampfautoklavierbar, kochendes Wasser
- Kalt: Tiefsttemperatur bis -196 °C
- Organische Lösungsmittel und ätzende Stoffe
- Zentrifugierung
Spezifikation
Acryl | |
Blank | |
Polyolefin | |
Unsteril | |
1,5/2,0 ml-Röhrchen | |
1000 | |
-320.8°F to +176°F | |
0,5 in. |
Lavendel | |
Rolle | |
Etiketten | |
Kennzeichnung von Röhrchen für Tiefkühlgeräte, kochendes Wasser, Autoklaven, Zentrifugen und Öfen | |
2 | |
Rund | |
-196 °C° bis +80 °C° | |
13 mm |