Learn More
BRANDâ„¢ Transferpetteâ„¢ S, festes Volumen
GREENER_CHOICE
Mit der Transferpette™ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten. Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
Marke:  BRANDâ„¢ 705854
168.34 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16437795
  • 193.00 â‚¬ / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit der Transferpetteâ„¢ S Luftverdrängerpipette können Sie effizient und ergonomisch mit kleinen und großen Volumina arbeiten.
  • Niedrige Betätigungskräfte und ein kurzer Hub sorgen für ein entspanntes Pipettieren, selbst bei langen Pipettierserien.
  • Durch die perfekte Ergonomie bietet die Transferpetteâ„¢ S einen bequemen Griff in jeder Handstellung, egal ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind oder große oder kleine Hände haben.
  • Eine Änderung Ihres Griffs ist nicht erforderlich, da die Mikroliter-Pipette eine echte Einhandbedienung ermöglicht: Stellen Sie das Volumen ein, pipettieren Sie und werfen Sie die Spitze ab.
  • Der Volumenänderungsschutz ist auch dann einfach zu bedienen, wenn Handschuhe getragen werden, und schützt das eingestellte Volumen vor versehentlichem Verstellen.
  • Die Transferpetteâ„¢ S verfügt außerdem über die Easy Calibration-Technologie, die die Kalibrierung zum Kinderspiel macht.
  • Eine Kompatibilitätstabelle zeigt, welche Spitzen zu welchem Gerät passen, sodass Sie immer die richtigen Pipettenspitzen bestellen können.
  • Volumenbereich der Einkanalpipette: von 0,1 Î¼l bis 10 ml
  • Volumenbereich der Mehrkanalpipette: von 0,5 Î¼l bis 300 Î¼l
  • Universeller Spitzenkonus
  • Farbcode auf Volumeneinstellrad, Welle und Volumenänderungsschutz
  • Einfaches Einsetzen und Auswerfen von Spitzen durch O-Ringe auf Mehrkanalpipetten
  • Dank der Easy Calibration-Technologie lässt sich die Kalibrierung einfach und ohne Werkzeug durchführen
  • Schmale Welle für die Probenahme aus engen Gefäßen (Zentrifugenröhrchen)
  • Dampfdruck bis zu 500 mbar
  • Viskosität bis zu 260 mPa/s
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN 285
Autoklavierbar
Unsteril
500 μl
36 Monate
28,7 cm
12 cm
4,8 cm
Transferpetteâ„¢ S, 500 mu;l, festes Volumen, F-500, DE-M
Polypropylen
Pipette mit festem Volumen
15 bis 40 Â°C
11.3 in.
4.7 in.
1.9 in.
306,70 g
Videos
  • Brand Transferpette S (DE)
    Brand Transferpette S
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette S (DE)
  • Brand Transferpette S (EN)
    Brand Transferpette S (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:08
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:08
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Transferpette S (EN)
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Reference Materials
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BRANDâ„¢ Transferpetteâ„¢ S, festes Volumen > 500 Î¼l