Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen
GREENER_CHOICE
Verwenden Sie diese Einkanalpipetten mit festem Volumen für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen Robustheit und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 4652070
135.20 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11837371
  • 210.08 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Finntip 1000, Filter 1000, Flex Filter 1000, 1000 Ext, Filter 1000 Ext, Wide 1000
Autoklavierbar
Finnpipette™ F2
Pipette mit festem Volumen
FinnpipetteTM F2 mit Festvolumen
PVDF
1
500 μl
Dokumentation
Brochures
Application Notes
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 Einkanalpipetten mit festem Volumen > 500 μl; ± 0,3%