missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse
Entwickelt für Kunden, die akkurate Einzeldosisproben in kleinen Volumina benötigen. Die Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse ist ideal für eine breite Palette von frei fließenden Pulvern und Granulaten.
Marke: Sampling Systems™ 1500W-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Probenahme von Pulvern und Granulaten mit kleinem Volumen.
- Chemikalienbeständige Konstruktion aus Edelstahl 316L.
- Verschiedene Probengrößen können mit demselben Probenehmer entnommen werden
- Tipps für die Verwendung mit Probekammern vom Typ 1 oder Typ 2
Spezifikation
Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse | |
1,5 ml | |
29,5 mm |
Edelstahl (316L) | |
8 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Sampling Systems™ Spitze für Einzeldosis-Probenehmer mit Hülse > Kapazität: 1.5 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur