Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Diese hochleistungsfähigen Affinitätspartikel für hohen Durchsatz ermöglichen die Antikörperaufreinigung mit manuellen oder robotergestützten magnetischen Separatoren.
Marke:  Thermo Scientific™ 88850
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13444229
  • 926.00 € / 5 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Antikörperreinigung mit manuellen oder robotergesteuerten Magnetabscheidern mit Thermo Scientific™ Pierce Protein L Magnet-Beads, Affinitätspartikel mit hoher Kapazität und für hohen Durchsatz.
Weiterführende Informationen und Onlinebestellung
Kovalent an eine blockierte Oberfläche aus magnetischen Beads gebundenes rekombinantes Protein L bindet selektiv Antikörper von Mäusen und Menschen durch Kappa-Leichtketten. Die Beads werden häufig eingesetzt, um monoklonale Antikörper in Zellkulturrückständen mit Kälberserumzusätzen aufzureinigen, da Protein L nicht an lgG von Kälbern bindet. Die Pierce Protein L Magnetic Beads können manuell mit einem Magnetstativ sowie für Arbeitsabläufe mit hohem Durchsatz mit automatisierten Plattformen wie den Thermo Scientific™ KingFisher Instrumenten verwendet werden.
Leistungsmerkmale:
  • Selektiv – Immobilisiertes Protein L eignet sich hervorragend für die selektive Aufreinigung von Antikörpern aus Menschen und Mäusen mit Kappa leichten Ketten
  • Schwache unspezifische Bindung – Stabile vorblockierte Beads sorgen für eine saubere Aufreinigung des Antikörpers
  • Vielseitig – Die Beads sind sowohl für manuelle als auch automatisierte Arbeitsabläufe geeignet (z. B. Thermo Scientific™ KingFisher Instrumente)
Empfohlen für:
  • Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper, die schlecht an magnetische Protein-A- oder Protein-G-Beads binden
  • Aufreinigung monoklonaler Antikörper aus Kulturüberständen, die Rinderserum enthalten
  • IP- und CO-IP-Assays mit Protein L
  • Aufreinigung von scFv- und Fab-Fragmenten, die Kappa-Leichtketten enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird mit einer Eispackung versendet.
Pierce™
Rekombinant
Magnetisches Affinitäts-Bead
Flüssig
5 ml
Antikörper
Protein L
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI406198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88850
ChargennummerZI397297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number88850
ChargennummerZC390367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number88850
ChargennummerZA389976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2024 Catalog Number88850
ChargennummerSPECS Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88850
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads > Protein L Magnetic Beads; 5 ml