Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Zentrifugenröhrchen mit Deckel Volumen: 50 mL, Material: PP Pg. à 50
Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
50 ml
missing translation for 'unitSize'
50 Stück
Description
Die QuEChERS-Methode hat in der Bestimmung von Pestizidrückständen in Lebensmittelproben durch Gas- oder Flüssigkeitschromatographie eine zenrale Rolle eingenommen. Sie ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Aufreinigung von stark Matrix-kontaminierten Proben. Die Methode ermöglicht eine schnelle, einfache, kostengünstige, effektive, robuste und sichere Probenvorbereitung ohne Glaswaren.
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Blau |
| Farbe | Durchsichtig |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl pro Packung | 50 |
| Menge | 50/Packung |
| Sterilität | Unsteril |
| Bodenform | Konisch |
| Verschlusstyp | Schraube |
| Closure Included | Ja |
| Show More |