Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series
Marke:  Thermo Scientific™ 75009956
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17150609
  • 11457.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Rotor ist separat zu erwerben
Mikroprozessor
4 x 1000 ml mit TX-1000 Rotor
No
Nein
83,5 x 56,6 x 69 cm (32,8 x 22,3 x 27,2 in.)
Bis zu 100 Programme über eine Drucktaste wählbar und eine LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast
Universalzentrifuge
LCD-Anwenderoberfläche mit hohem Kontrast, Drucktaste
Energieeffizient, weniger Abfall
Nur für den allgemeinen Gebrauch
EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 und 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC Part 15
15.200 U/min (30x 2 Mikroliter-Rotor)
25.830 x g mit 30x 2 Mikroliter-Rotor
SMARTSpin Unwuchterkennung, Finger-Klemmschutz, bruchsichere Konstruktion
Direkte, bürstenlose Induktion mit niedrigem Profil
9 Beschl./10 Verzög.
208/240 V
Ja
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific Sorvall , Fisherbrand , Thermo Scientific
    Erhalten Sie Sonderpreise auf Top-Zentrifugen. Machen Sie uns heute ein Angebot und modernisieren Sie Ihre Laborausrüstung. Nur für kurze Zeit!
    Aktionscode: 21629
    Gültig bis zum2025-12-31
    Tage
    291
    Stunden
    15
    Minuten
    33
    Sekunden
    36
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sorvall ST4F Plus Centrifuge Series >