missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 6 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNF receptor-associated factor 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke: enQuireBio™ QP6838-ec-100ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
NP_004611.1 | |
TNF receptor-associated factor 6 Protein | |
Research Use Only | |
TRAF6 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLLNCENSC GSSQSESDCC VAMASSCSAV TKDDSVGGTA STGNLSSSFM EEIQGYDVEF DPPLESKYEC PICLMALREA VQTPCGHRFC KACIIKSIRD AGHKCPVDNE ILLENQLFPD NFAKREILSL MVKCPNEGCL HKMELRHLED HQAHCEFALM DCPQCQRPFQ KFHINIHILK DCPRRQVSCD NCAASMAFED KEIHDQNCPL ANVICEYCNT ILIREQMPNH YDLDCPTAPI PCTFSTFGCH EKMQRNHLAR HLQENTQSHM RMLAQAVHSL SVIPDSGYIS EVRNFQETIH QLEGRLVRQD HQIRELTAKM ETQSMYVSEL KRTIRTLEDK VAEIEAQQCN GIYIWKIGNF GMHLKCQEEE KPVVIHSPGF YTGKPGYKLC MRLHLQLPTA QRCANYISLF VHTMQGEYDS HLPWPFQGTI RLTILDQSEA PVRQNHEEIM DAKPELLAFQ RPTIPRNPKG FGYVTFMHLE ALRQRTFIKD DTLLVRCEVS TRFDMGSLRR EGFQPRSTDA GV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
7189 | |
100 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human TNF receptor-associated factor 6 Protein > 100μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur