Learn More
Invitrogen™ CAMK1D (CaMKI Delta) Recombinant Human Protein
CAMK1D (CaMK1 delta) is a serine/threonine kinase that is a member of the calcium/calmodulin-dependent protein kinase family.
Marke:  Invitrogen™ PV3977
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10086822
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
CAMK1D is expressed in polymorphonuclear leukocytes and may be part of the chemokine signal transduction pathway that regulates granulocyte function. It may also be involved in modulation of neuronal apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NP_705718
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1 mg
RUO - research use only
CAMK1D (CaMKI Delta)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
47kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMK1 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus