Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ detergenskompatibler Bradford-Assay-Kit
Das Thermo Scientific™ Pierce™ Detergens-kompatible Bradford-Assay-Kit eignet sich zum schnellen und zuverlässigen Messen der Proteinkonzentration von Zelllysaten oder anderen Proben, die Triton™ X-100, NP-40 oder andere Detergenzien enthalten.
Marke: Thermo Scientific™ 23246
184.80 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Thermo Scientific Pierce Detergens-kompatible Bradford Assay-Kit ist eine schnelle und gebrauchsfertige Modifikation der bekannten Bradford Coomassie-Farbstoffbindungsmethode für die Gesamtproteinquantifizierung. Urheberrechtlich geschützte Zusätze zum Bradford-Reagenz machen es kompatibel mit bis zu 1%igen oder höher dosierten Detergenzien und Lysereagenzien, die üblicherweise in der Life-Sciences-Forschung verwendet werden, einschließlich Triton™ X-100 und NP-40.
- Praktisch – detergensfreie Standardkurve
- Flexibel – kompatibel mit Proben mit und ohne Detergens
- Minimaler Probeneinsatz – nur 10 μl für Mikrotiterplattenverfahren
- Kolorimetrisch – Messung mit einem Standard-Spektralphotometer oder Plattenlesegerät (595 nm)
- Anwenderfreundlich – nur ein Reagenz; die Vorbereitung von Verfahrensreagenzien entfällt
- Schnell – 10-minütige Inkubation bei Raumtemperatur
- Weiter Bereich – Erkennung von Proteinkonzentrationen im Bereich von 2 bis 1.500 μg/ml
Der Proteinassay kann entweder im Reagenzglas oder auf Mikrotiterplatten durchgeführt werden. Der Standardarbeitsbereich liegt bei bis 100 bis 1500 μg/ml mit bis zu 1%igem Detergens (in einigen Fällen auch höher). Die Proteinkonzentrationen werden anhand von Absorptionen einer Reihe von Standardproteinverdünnungen, typischerweise Rinderserumalbumin (BSA), geschätzt, die zusammen mit den unbekannten Proben untersucht werden. Da die Farbreaktion mit Coomassie-Farbstoff nicht linear mit steigender Proteinkonzentration verläuft, muss bei jedem Assay eine Standardkurve erstellt werden. Die Standards können direkt verwendet werden, ohne dass sie in dem gleichen Detergens wie die Testproben aufbereitet werden müssen.
Spezifikation
Detergenzien-kompatibles Bradford Assay-Reagenz, 450 ml, Lagerung bei 4 °C Standard-Albuminampullen, 10 x 1 ml, bei Raumtemperatur lagern |
|
Kolorimetrisch | |
Assay zur Proteinquantifizierung | |
Lösungsbasierter Nachweis, Extinktion | |
Assays für 300 Reagenzgläser |
Bradford-Assay | |
Pierce™ | |
Nicht zielspezifisch | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
43Stunden
5Minuten
59Sekunden
32Neues Angebot Jetzt sparen