Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin-Standard-Ampullen, 2 mg/ml
Hochwertige, kalibrierte BSA-Lösungen (2 mg/ml), die seriell verdünnt werden, um Proteinassay-Standardkurven zur genauen Messung der Proteinkonzentration zu erstellen.
Marke:  Thermo Scientific™ 23209
77.77 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11811345
  • 101.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce BSA Protein-Assay-Standards sind hochwertige Referenzproben für präzise Standardkurven und Kalibrierungskontrollen bei Gesamtprotein-Assays.
Diese Rinderserumalbumin(BSA)-Lösungen sind konzentrierte Protein-Referenzstandards für BCA, Bradford und andere Proteinassay-Protokolle. BSA ist das allgemein anerkannte Referenzprotein für die Gesamtproteinquantifizierung. Der Albuminstandard beträgt exakt 2 mg/ml in hochreiner 0,9 % Natriumchloridlösung. Die Konzentration der Stammlösung wird durch direkten Vergleich mit gereinigtem BSA (Fraktion V) vom National Institute of Standards and Technology (NIST™) kalibriert. Das Produkt ist in drei bequemen Packungsgrößen erhältlich: in 1 ml Glasampullen, 50 ml in einer Polypropylenflasche und als Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Besondere Merkmale:
  • Vielseitig anerkannt als Industriestandard für die Proteinquantifizierung in kolorimetrischen Proteinassays
  • Rein und stabil – geliefert in hochreiner 0,9 % Salzlösung mit 0,05 % Natriumazid; stabil bei Raumtemperatur
  • Exakt und konsistent – präzise formuliert mit 2,00 +/- 0,03 mg/ml beim Vergleich mit einer NIST-Referenz
  • Praktisch– Wählen Sie zwischen 1 ml-Ampullen, einer 50 ml-Flasche oder einem Komplettset mit sieben gebrauchsfertigen Verdünnungen.
Enthält:
2 mg/ml BSA Lösung (Bestellnr. 23209, 23210) oder Set mit 7 Lösungen in verschiedenen Konzentrationen (Bestellnr. 23208)
Empfohlen für:
Proteinassay-Quantifizierungsstandard; Protein-Rückgewinnungskontrolle für Entsalzungs- und andere Säulenverfahren; allgemeine Kalibrierung der Spektralphotometer-UV-Lampe (A280)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Proteinstandards
Assay zur Proteinquantifizierung
Interner Standard
Pierce Ampullen mit bovinem Serumalbumin-Standard, 2 mg/ml
Pierce™
Nicht zielspezifisch
10 x 1 ml
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Rinderserumalbumin-Standard-Ampullen, 2 mg/ml > 2 mg/ml Lösung in Glasampullen; 10 x 1 ml