Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten
Der industrielle Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
Marke: Brady™ 307655
7343.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24308" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
- Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
- Dieser Drucker wird mit einer kostenlosen Brady WorkStation Basic Design Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Design professioneller Etiketten beginnen können.
Spezifikation
Color Touchscreen | |
252.00 mm | |
520.00 mm | |
Monochrom | |
150.00 mm/s | |
Netzteil |
Thermotransfer | |
288.00 mm | |
520.00 x 252.00 x 288.00 mm | |
Peel and Present module pre-installed. It ships with a vial label applicator, a UK power cord, a Brady Workstation Basic Suite, 2 empty ribbon cores, a USB cable, a product CD holding the driver, the user manual in languages, the configuration/settings manual in English and a printed user manual in English | |
600 dpi | |
I7100-600-P-UK-VLA |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BradyPrinter i7100 - UK mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten > Auflösung: 600 dpi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur