Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
498.51 € - 2650.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 21
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10363075
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-051030
50 mm 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10189604
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-052130
50 mm 2,1 mm
739.68 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10119524
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-101030
100 mm 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10668995
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-124030
125 mm 4 mm
809.10 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10411845
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-124630
125 mm 4.6 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10508015
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-152130
150 mm 2,1 mm
910.77 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10189044
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-154030
150 mm 4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11522971
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-204630
200 mm 4.6 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10463525
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-102130
100 mm 2,1 mm
802.79 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10507825
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-104630
100 mm 4,6 mm
762.40 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10549735
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-054630
50 mm 4.6 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10302675
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-032130
30 mm 2.1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10382765
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-252130
250 mm 2.1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10468613
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-254030
250 mm 4 mm
848.23 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10427064
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-253030
250 mm 3 mm
852.02 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10704746
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
70105-254630
250 mm 4,6 mm
848.23 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10508025
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-123030
125 mm 3 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
10022063
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-154630
150 mm 4,6 mm
809.10 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11593231
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-259070
250 mm 10 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11583231
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-159270
150 mm 20 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11532971
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70105-304030
300 mm 4 mm
1017.37 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemiebindung an 100 &Angst;-Silika
Order Info
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Specifications
Specifications
5 μm
310 m²/g
C18
Umkehrphase
Umkehrphase
100 Å
L1
20%
Ja
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße