Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 70105-052130
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemiebindung an 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
2,1 mm | |
LC/MS-Trennung | |
5 μm | |
100 Å | |
310 m²/g | |
C18 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
5 μm | |
50 mm | |
2 bis 9 | |
Jeweils | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Ja | |
Säule |