Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemiebindung an 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Filmdicke | 5 μm |
| Zur Verwendung mit | LC/MS-Trennung |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Standard |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2 bis 9 |
| Porengröße | 100 Å |
| Oberfläche | 310 m²/g |
| Mehr anzeigen |