Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-154630
637.08 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24337" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10022063
  • 809.10 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemiebindung an 100 Å-Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,6 mm
LC/MS-Trennung
150 mm
2 bis 9
310 m²/g
L1
Beta
20 %
Ja
Säule
5 μm
Standard
5 μm
100 Å
Phasenabdeckung mit hoher Bindung
C18
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 150 x 4,6 mm (L x ID)