Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke:  Thermo Scientific™ 70105-032130
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10302675
Beschreibung
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemiebindung an 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2.1 mm
LC/MS-Trennung
5 μm
100 Å
310 m²/g
Betasil™ C18
20 %
Ja
HPLC-Säule
5 μm
30 mm
2 bis 9
Jeweils
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
HPLC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 30 x 2,1 mm (L x ID)