Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 70105-124030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemiebindung an 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4 mm | |
LC/MS-Trennung | |
125 mm | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
C18 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
5 μm | |
Standard | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
20 % | |
Ja | |
Säule |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 125 x 4,0 mm (L x ID)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur