Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10508025 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
4.6 mm
10 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10508025
Marke: Thermo Scientific™ 70105123030
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Kohlenstoffbeladung: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
  • Thermo Scientific Chemiebindung an 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen lieferbar, einschließlich präparativer Säulen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Filmdicke 5 μm
Zur Verwendung mit LC/MS-Trennung
Länge (metrisch) 125 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 100 Å
Oberfläche 310 m²/g
Oberflächenabdeckung Phasenabdeckung mit hoher Bindung
USP-Typ L1
Stationäre Phase Betasil™ C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 2 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ HPLC-Säule
Verfahren HPLC