Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ C18 HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
Marke: Thermo Scientific™ 70105-124630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Große Oberfläche mit hoch gebundener und sehr gleichmäßiger Phasenabdeckung
- Thermo Scientific Chemiebindung an 100Å Silika
Bestellinformation
Weitere Säulengrößen sind lieferbar, einschließlich Vorbereitungsskala. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
4.6 mm | |
LC/MS-Trennung | |
125 mm | |
2 bis 9 | |
310 m²/g | |
Betasil™ C18 | |
Silica | |
Betasil™ C18 | |
Reversed Phase | |
HPLC |
5 μm | |
Standard | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Beta | |
2 % | |
Ja | |
HPLC-Säule |