Learn More
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus den längsten Baumwollstapelfasern und einem einfachen Methyl-Cellulose-Bindemittel. Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen bieten einen sehr niedrigen Gehalt an extrahierbaren Rückständen, Partikeln und Fasern.
Marke:  Contec™ SC-9
71.87 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15304884
  • 109.00 € / 2000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dichteste, glatteste und sauberste Wattetupfer auf dem Markt
  • Absorbierend für die meisten gängigen Lösungsmittel, einschließlich Isopropylalkohol und Aceton
  • Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Festplattenlaufwerken und hochwertigen optischen Geräten
  • Ideal für Verwendung mit wasserbasierten Lösungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1105855-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog NumberSC-9
Chargennummer1067774-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum01/11/2024 Catalog NumberSC-9
Chargennummer1055423-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum20/06/2024 Catalog NumberSC-9
Chargennummer1051769-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum03/05/2024 Catalog NumberSC-9
Chargennummer1043423-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum26/04/2024 Catalog NumberSC-9
Name des Produkts
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen > 0.2 in Durchm. x 0.6in (0.5x1.5 cm) runder Wattestäbchen, Holzgriff, 6 in (15 cm) Gesamtlänge