Learn More
Texwipe™ Low TOC Alpha™ Tupfer
Für eine überragende Leistung nach genauen und konsistenten Toleranzen ohne die Verwendung von Klebstoffen hergestellt. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Tupfer werden mit proprietären Verfahren gereinigt, um die Eignung für die Verwendung in TOC-Analysen (gesamter organischer Kohlenstoff) als Teil eines Reinigungsvalidierungsprotokolls zu gewährleisten.
Marke: Texwipe™ TX714K
2067.94 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für eine überragende Leistung nach genauen und konsistenten Toleranzen ohne die Verwendung von Klebstoffen hergestellt. Texwipe™ Low TOC Alpha™ Tupfer werden mit proprietären Verfahren gereinigt, um die Eignung für die Verwendung in TOC-Analysen (gesamter organischer Kohlenstoff) als Teil eines Reinigungsvalidierungsprotokolls zu gewährleisten.
- Zertifiziert; Auf einen Wert von <50 μg/l TOC gereinigt, wodurch eine Konsistenz der Hintergrundwerte gewährleistet wird
- Optimal für die Validierung der Reinigung von Geräten, die zur Herstellung von Pharmawirkstoffen, Hilfsstoffen und Medikamenten verwendet werden.
- Ein doppellagiger Kopf aus Doppelstrick-Polyester bietet ausgezeichnete Wiedergewinnungsraten durch das Einfangen der Proben in der Strickstruktur, ohne der Probe anzuhaften, wodurch die vollständige Freigabe in ein Verdünnungsmittel ermöglicht wird
- Ein großer Kopf auf einem abbrechbaren Griff bietet eine feste Stütze bei der Probennahme auf großen Bereichen und flachen Oberflächen und ermöglicht es, dass der Kopf bei minimaler Handhabung und Kontamination in das Fläschchen überführt werden kann
- Der Griff aus 100 % Polypropylen gewährleistet, dass keine zusätzlichen Kontaminanten in die Probe gelangen und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Keine Hintergrundstörung durch andere Kontaminanten
- Für den Einsatz in sterilen Umgebungen und Prozessen autoklavierbar
Spezifikation
Probenahme | |
1,01 in. | |
Hellgrün | |
5.2 mm | |
101.8 mm | |
12,7 mm | |
25.7 mm | |
Polypropylen |
Flacher Kopf, lang, ergonomischer Griff | |
Oberflächenprobennahme bei Reinheitsvalidierungen, Präzisionsreinigung in schwer zugänglichen oder kleinen Bereichen | |
Alpha-Tupfer mit geringem Gesamtkohlenstoff | |
127.5 mm | |
0,5 in. | |
4,2 mm | |
Thermisch | |
Gestricktes Alpha™ Polyester |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Tage
9Stunden
0Minuten
19Sekunden
15