Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Als silikonfrei zertifiziert
Marke:  Texwipe™ TX705
61.70 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13113743
  • 65.45 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Serie mit hoher Saugfähigkeit
Stark saugfähige Tupfer für industrielle Anwendungen wie die Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA, das Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten und das Entfernen überschüssiger Materialien.
  • Wattestäbchen erhältlich mit oder ohne Ummantelung aus offenzelligem Polyurethanschaum
  • Die weiche, nicht scheuernde Schaumstoffabdeckung schützt vor der Freisetzung von Fasern
  • Lange Griffe aus Hartholz für garantierte Festigkeit und Steifigkeit
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
100 % Baumwollkopf, langer Holzgriff
5.984 Zoll
Braun
2.5 mm
5.31 Zoll
10 mm
17 mm
0.46 Zoll
0.276 Zoll
Holz
0,098 Zoll
Umweltprobenahme, Anwendung von Schmiermitteln und Salben, Entfernung von Schmierstoffen und Salben, Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA oder Aceton
Tupfer
152 mm
135 mm
0,66 Zoll
3.2 mm
7 mm
Adhäsiv
Baumwolle
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series > Tupfer mit Schaumstoffbeschichtung; Spitzendurchmesser: 0.25 Zoll; Kopftyp: Gewickelte Baumwolle; Grifflänge: 5.37 Zoll