Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
Marke: Thermo Scientific™ 37545
217.26 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock (PBS)-Blockierungspuffer ist eine optimierte PBS-Lösung mit einem einzigen gereinigten Glykoprotein, die ELISA-, IHC- und Western Blot-Analysen extrem schnell und effektiv blockiert. Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Merkmale von Superblock Blockierungspuffer, Blotting:• Blockierzeit—Blockieren von Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
• Anwendungen—ELISA, Western Blots, IHC; biotinfrei für die Verwendung mit Streptavidin-System
• Stabilität—Puffer bei 4 °C für ein Jahr lagerbar; blockierte Platten bis zu 12 Monate trocken lagerbar
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen oder Geweben mit einem SuperBlock Puffer führt in den meisten Nachweissystemen zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96-Well-Platten) und ihrer Stabilisierung zum Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
Spezifikation
SuperBlock (TBS) Blockierpuffer, Trockenmischung, 5 Packungen | |
5 Packungen | |
ELISA, Western Blot | |
TBS | |
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Blockierpuffer, trockene Mischung | |
Pulver | |
SuperBlock™ | |
Einfach aufgereinigtes Protein |
Sicherheit und Handhabung
- SuperBlock Blocking Buffer
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sodium chloride