Learn More
Texwipe™ Sterile Wattestäbchen
Hergestellt aus 100 % Baumwolle mit USP-Gütegrad
636.00 € - 779.00 €
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) 6,1 in.
Länge (metrisch) 155 mm
Länge (angloamerikanisch) Griff 5,3 in.
Länge (metrisch) Griff 137 mm
Material Baumwolle in USP-Qualität
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Grifftyp Breite (metrisch) Kopf Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Grifftyp Breite (metrisch) Kopf Preis Menge & Verfügbarkeit  
15823886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Texwipe™
STX705P
Steriler Baumwolltupfer mit Polystyrol-Griff Polystyrol 6 mm
779.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17435353
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Texwipe™
STX705W
Steriler Baumwolltupfer mit Holzgriff Aus Holz 6,4mm
636.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit einem wässrigen Klebstoff auf Holz- oder Polystyrolstäbchen verklebt
  • Hochpräzise automatisierte Prozesse werden eingesetzt, um die Tupfer mit engen und konsistenten Toleranzen herzustellen
  • Leicht zu öffnende, einzeln verpackte Tupfer für Sterilität
  • Gammabestrahlt gemäß Sterilisierungsvertrauensgrad 10-6 gemäß ANSI/AAMI/ISO11137
  • Vorsterilisierte Tupfer vermeiden das Umverpacken, die Dokumentation und Validierung von
  • autoklavierten Tupfern
  • Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung gekennzeichnet
  • Mit Barcode zur Bestandskontrolle
  • Bestrahlungsbescheinigung und Konformitätszertifikat beigefügt
  • Verpackung für den weltweiten Einsatz beschriftet
Anwendungen:
Diagnostische Probenahme, Umweltüberwachung und Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA
Spezifikation
Spezifikation
6,1 in.
5,3 in.
Baumwolle in USP-Qualität
155 mm
137 mm
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ Sterile Wattestäbchen