Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDNRA-bla U2OS Cells
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1444
Beschreibung
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cells contain the human Endothelin Receptor A (EDNRA) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ EDNRA-bla U2OS cell line has been functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations of ET-1. The EDNRA cells have been tested for assay performance under variable assay conditions. These data are available in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section.
Endothelin receptor type A (ENDRA) mediates signaling of endothelin proteins that regulate several critical biological processes, including development and function of blood vessels, production of certain hormones, and stimulation of cell growth and division. Defects in EDNRA-mediated signaling have been implicated in a wide range of diseases, including cancer, hypertension, and cardiovascular disorders.
Spezifikation
NM_001957 | |
Teilende Zellen | |
Schwanz von AVPR2 GPCR | |
GPCRs | |
EDNRA-bla U2OS-Zellen, EDNRA-bla U2OS Assay-Protokoll, Analysenzertifikat | |
Tango™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
EDNRA | |
U2OS | |
GPCRs |
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung | |
(LiveBLAzer™ FRET B/G Lade-Kit, Lösung D und andere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o Tango™ EDNRA-bla U2OS-Zellen o Tango™ EDNRA-bla U2OS Assay-Protokoll o Analysenzertifikat Tango™ EDNRA-bla U2OS-Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Nach Erhalt sofort in flüssigen Stickstoff überführen oder zur sofortigen Verwendung auftauen. |
|
Fluoreszent | |
EDNRA | |
Pool aus stabilen Zellen | |
2 x 106 Zellen | |
Raumtemperatur | |
Teilende Zellen | |
Tango™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
40497 | Analysenzertifikat | 16/04/2017 | K1444 |