Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Artikelnummer. 17417423 Alle ansehen BICASA Produkte
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
Anzahl Türen:
1
2
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17417423
Marke: BICASA TN.DO.1200.760
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Undercounter Cabinet on Casters made from fire-retardant particleboard body.
  • Untertischschränke auf Rollen
  • Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
  • Mettalsockel mit 4 Schwenkrollen (Gehäuse aus Polyamid, Laufflächen aus Thermoplast-Gummi)
    • 2 Rollen mit arretierbarer Bremse, Höhe 100 mm
  • Türen: Öffnen um 270° – Scharniere halten und schließen automatisch
  • Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
  • Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
  • Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Farbe Hellgrau
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Schranktyp Mobil
Zertifizierung/Konformität EN 16121
Abmessungen (T x B x H) 1200 x 520 x 760 mm
Türtyp Fest
Scharnierseite Links und rechts
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 1
Radtyp 4 Schwenkrollen aus Kunststoff, 2 Rollen mit verriegelbarer Bremse
Mit Laufrollen Ja