Learn More
Implen™ DiluCell™ 10 – Einweg-Küvette
Implen DiluCell™ 10 bietet eine automatische 1/10-Verdünnung hochkonzentrierter Proben für 1-cm-Standard-Küvettenspektralphotometer. In Kombination mit geringen Probenvolumina und blasenfreier Füllung ermöglicht DiluCell™ eine praktische spektralphotometrische Analyse von 340-1100 nm.
Marke: Implen™ DC 10
Beschreibung
Mit Implen DiluCell™… können Sie Ihre Probe virtuell verdünnen!
Früher waren Standardküvetten mit einem Volumen von mindestens 1 ml erforderlich und die Probe musste zudem manuell verdünnt werden. DiluCell™ von Implen erlaubt geringere Probenvolumen und bietet eine automatische virtuelle Probenverdünnung. Durch die einzigartige Konstruktion der DiluCell™ Küvetten wird der Lichtweg von den standardmäßigen 10 mm auf 0.5 mm (DC 20) oder 1.0 mm (DC 10) reduziert. Nach dem Lambert-Beer‘schem-Gesetz führt diese verkürzte Schichtdicke zu einer automatischen Probenverdünnung um den Faktor 20 (DC 20) bzw. 10 (DC 10). Die automatische Verdünnung mit DiluCell™ spart Zeit und schließt Verdünnungsfehler und Kreuzkontaminationen aus.
- Geringes Probenvolumen erforderlich
- Geeignet für Proteine und mikrobielle Zellkulturen
- Messung ab 340 nm möglich
- Automatische Verdünnung um Faktor 10 und Faktor 20
- Keine Gefahr einer Kontamination
- Signifikant verzögerte Zellsedimentation im Vergleich zu Standardküvetten
- Zugelassen für die Verwendung mit dem Implen OD600 DiluPhotometer™
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
1/10 Verdünnung | |
200 μl | |
96 St./Packung | |
340 nm bis 1100 nm | |
Protein-Assays, OD600 |
Ja | |
Kunststoff | |
1,0 mm | |
Spektralphotometer, OD600 DiluPhotometer | |
12 x 12 x 45 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Nur für Forschungszwecke