Learn More
BICASA Undercounter Cabinet on Casters
Undercounter Cabinet on Casters made from fire-retardant particleboard body.
Marke: BICASA TN.DL.0600.630
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Untertischschränke auf Rollen
- Zertifizierung/Konformität gemäß EN 16121:2017
- Mettalsockel mit 4 Schwenkrollen (Gehäuse aus Polyamid, Laufflächen aus Thermoplast-Gummi)
- 2 Rollen mit arretierbarer Bremse, Höhe 100 mm
- Türen: Öffnen um 270° – Scharniere halten und schließen automatisch
- Schrankbreite 500 mm, mit 20 mm breitem ergonomischem Griff aus eloxiertem und lackiertem Aluminium
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
- Verfügbare Farben für Vorderseite: Grau, Rot, Blau, Anthrazit
Spezifikation
Hellgrau | |
Mobil | |
600 x 520 x 630 mm | |
Links | |
1 | |
Ja |
Nicht autoklavierbar | |
EN 16121 | |
Fest | |
1 | |
4 Schwenkrollen aus Kunststoff, 2 Rollen mit verriegelbarer Bremse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Undercounter Cabinet on Casters > Untertischschrank auf Rollen, Abmessungen (T x B x H): 600 x 520 x 630 mm, Anzahl Türen: 1
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur