Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit
GREENER_CHOICE
Das SYBR Green Fast Advanced Cells-to-Ct Kit ist ein vollständiges Zelllysat-System, das für die Genexpressionsanalyse direkt aus kultivierten Zellen ohne RNA-Aufreinigung entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ A35379
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16356532
  • 816.00 € / 40 Reaktionen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Zelllysereagenz, DNase I, Stopplösung, 20X RT-Enzymgemisch, 2X RT-Puffer, Cells-to-CT SYBR Fast Advanced Master Mix
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2808652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35379
Chargennummer2795806 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35379
Chargennummer2808644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35379
Chargennummer2820432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35379
Chargennummer2837436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberA35379
Name des Produkts
Invitrogen™ SYBR™ Green Fast Advanced Cells-to-CT™ Kit > 40 Reaktionen