Learn More
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-Aufreinigungskit
Dieses Kit ermöglicht die schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA aus der PCR und anderen enzymatischen Reaktionsgemischen.
Marke:  Thermo Scientific™ K0702
365.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10578360
  • 430.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das GeneJET PCR-Aufreinigungskit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Spin-Säule, was langwierigen Umgang mit Harzen oder toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen unnötig macht. Primer, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze werden damit effektiv aus PCR und anderen Reaktionsmischungen entfernt.
Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 25 bp bis zu 20 kb mit Rückgewinnungsraten von bis zu 100 % verwendet werden. Jede GeneJET Aufreinigungssäule besitzt eine Gesamt-Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und das gesamte Verfahren dauert nur 5 Minuten. Die aufgereinigte DNA kann in üblichen nachgelagerten Anwendungen wie zum Beispiel Sequenzierung, Restriktionsverdau, Markierung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting oder In-situ-Hybridisierung verwendet werden.
Das Kit nutzt eine patentierte Membrantechnologie auf Silikabasis in Form einer praktischen Säule, wodurch die Notwendigkeit für toxische Phenol-Chloroform-Extraktionen entfällt. Das GeneJET PCR Purification Kit entfernt effektiv Primer, dNTPs, nicht eingebaute markierte Nukleotide, Enzyme und Salze aus der PCR und anderen Reaktionsmischungen. Das Kit kann für die Aufreinigung von DNA-Fragmenten von 25 bp bis zu 20kb mit Rückgewinnungsraten von bis zu 100% verwendet werden. Jede GeneJET Aufreinigungssäule besitzt eine totale Bindungskapazität von bis zu 25 μg DNA und das gesamte Verfahren dauert nur 5 Minuten. Die aufgereinigte DNA kann in üblichen nachgelagerten Anwendungen wie zum Beispiel Sequenzierung, Restriktionsverdau, Markierung, Ligation, Klonierung, In-vitro-Transkription, Blotting oder In- situ-Hybridisierung verwendet werden.
  • Hocheffizient: 90 bis 100 % Rückgewinnung im Bereich von 100 bp bis 10 kb
  • Schnell: – Verfahren dauert nur 5 Minuten
  • Praktisch – Spin-Säulen sind mit Kappen versehen und mit Entnahmeröhrchen bestückt
Empfohlen für:
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA-Fragmenten, die bestens für die Verwendung in allen konventionellen molekularbiologischen Verfahren geeignet ist, wie z. B.:—FastDigest oder herkömmlicher Restriktionsverdau;—automatisierte Fluoreszenz- oder radioaktive Sequenzierung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
50 μL
5 min
5 min
≤400 μL
Markierung von Nukleinsäuren, Southern Blotting, DNA Sequencing, Nucleic Acid Hybridization, Nucleic Acid Hybridization
Kieselgel-Zentrifugationssäule
Spin-Säule
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
250 Aufreinigungen
Raumtemperatur
25 μg (Binding capacity)
DNA
dsDNA
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2810267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0702
Chargennummer2827973 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0702
Chargennummer2816635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0702
Chargennummer2813546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0702
Chargennummer2822090 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberK0702
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GeneJET PCR-Aufreinigungskit > für 250 Aufreinigungen