Learn More
Invitrogen™ DNA Polymerase I
DNA-Polymerase mit 5'→3' und 3'→5' Exodeoxyribonuklease-Aktivitäten
Marke:  Invitrogen™ 18010017
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10358002
  • 281.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: 1000 Einheiten DNA-Polymerase in einem Speicherpuffer aus 50 mM Kaliumphosphat (pH 7.0), 100 mM KCl, 1 mM DTT und 50 % (v/v) Glycerin. Geliefert in 5 bis 10 Einheiten/μl.
Beschreibung
Beschreibung
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Endodeoxyribonuklease-Assay; Effizienz der DNase I-abhängigen Nick-Translation bestimmt.
Definition der Einheit
Eine Einheit enthält 10 nMol Desoxyribonukleotid in säurepräzitierbarem Material in 30 min bei 37 °C mit Template/Primer.
Reaktionsbedingungen der Einheit
: 50 mM Kaliumphosphat (pH 7,0), 6,7 mM MgCl2, 1 mM 2-Mercaptoethanol, 80 μg/ml Template/Primer, 32 μM dTTP, 69 nM [3H]dTTP und Enzym in 100 μl für 30 min bei 37 °C. Enthält auch biotinylierte Nukleotide.
  • Anwendungen: DNase I-abhängige Nick-Translation, Zweitstrangsynthese bei cDNA-Klonierung, Fill-in von 5'-Überhängen
  • Quelle: Aufgereinigt aus E. coli, das das DNA-Polymerase-I-Gen auf einem Plasmid exprimiert
Klonierung, Restriktionsenzym-Klonierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Flüssig
3' – 5', 5' – 3‘
Nasseis
DNA-Polymerase
DNA Polymerase I
250 U
Nein
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ DNA Polymerase I > 250 Units