Learn More
Thermo Scientific™ Phire Tissue Direct PCR Master Mix
Artikelnummer. 15264756 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1250 Reaktionen
250 Reaktionen
Packungsgröße:
250 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. 15264756
Marke: Thermo Scientific™ F170S
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Amplifikation von DNA direkt aus verschiedenen menschlichen und tierischen Proben ohne vorherige Aufreinigung mit Phire Direct Tissue PCR Master Mix
Thermo Scientific Phire Tissue Direct PCR Master Mix has been developed for amplification of DNA directly from a wide variety of tissues obtained from mice, humans, fish, birds, and insects. The Master Mix containing Phire Hot Start II DNA Polymerase is specially formulated to perform PCR in the presence of different animal tissue–derived inhibitors such as collagen, melanin and eumelanin (hair, skin), and myoglobin (muscle). The kit also includes DNARelease Additive, which can be used to improve the release of DNA from difficult tissues.
Der Phire Tissue Direct PCR-Master Mix wurde für die Amplifikation von DNA direkt aus verschiedenen Gewebe entwickelt. Dies umfasst Gewebe inklusive von Mäusen, Fischen, Vögeln und Insekten. Der Master Mix mit Phire Hot Start II DNA-Polymerase wurde speziell für die Durchführung von PCR entwickelt, wenn verschiedene Inhibitoren aus tierischem Gewebe wie Kollagen, Melanin und Eumelanin (Haar, Haut) oder Myoglobin (Muskel) vorhanden sind. Das Kit enthält außerdem das Thermo Scientific DNARelease Additiv, mit dem die Freisetzung von DNA aus schwierigen Geweben verbessert werden kann.
Highlights
Direkte PCR – die Probe wird direkt zur PCR-Reaktion zugegeben; zeitraubende und oftmals kostspielige Schritte zur DNA-Aufreinigung entfallen
Verdünnungs- und Lagerungsprotokoll verfügbar – ermöglicht mehrere PCR-Reaktionen aus nur einer winzigen Probe und erneute Tests
Speziell entwickelte Phire DNA-Polymerase – extrem kurze PCR-Protokollzeiten
Master Mix-Format mit vorgemischtem Gel-Ladefarbstoff – minimiert die Möglichkeit einer Kreuzkontamination, reduziert die Probenhandhabung und ermöglicht die direkte Beladung des Gels
Anwendungen
• Genotypisierung
• Transgen-Erkennung
• Knockout-Analyse
• Sequenzierung
enthält
• 2X Phire Direct Tissue PCR Master Mix
•Reaktionsvolumen mit Protokoll zur Verdünnung & Aufbewahrung: 20 μl
•Reaktionsvolumen mit direktem Protokoll: 50 μl
• Verdünnungspuffer
• DNARelease-Additiv
• Universal-Kontroll-Primer-Mix (je 25 μM)
• Wasser, nukleasefrei
• O'GeneRuler Express DNA-Leiter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 2X
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 2 x 1,25 ml Phire Tissue Direct PCR Master Mix (2X)
• 5 ml Verdünnungspuffer
• 3 x 100 µl DNARelease-Additiv
• 40 µl Kontroll-Primer-Mix (je 25 µM)
• 2 x 1,25 ml Wasser, nukleasefrei
• 50 µg O'GeneRuler Express DNA-Leiter (ausreichend für 100 Anwendungen)
Lagerung bei -20 °C.
GC-Rich PCR Performance Mittel
PCR-Methode Direkte PCR
Polymerase Phire Hot Start II DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Mit Marker oder Farbstoff Ja
Produkttyp Direct-PCR-Mastermix
Menge 250 x 20 μl-Reaktionen
Versandbedingung Wet or Dry Ice
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genotypisierung, Heißstart-PCR
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 250 Reaktionen
Überhang Stumpf
Reaktionsformat SuperMix oder Master Mix
Probentyp Gewebe
Ausgangsmaterial DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phire Tissue Direct PCR Master Mix/DNARelease Additive
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Proteinase, tritirachium album serine