Learn More
Thermo Scientific™ Block, 15 x 16 mm Durchm., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen)
Kann verwendet werden mit: Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
Brand:  Thermo Scientific™ 88870106
106.67 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 15392195
  • 116.58 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Erreichen Sie maximale Flexibilität für Ihre Thermo Scientific™ Trockenbäder/Heizblöcke mit einer Vielzahl an Zubehörteilen für jede Anwendung.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Block mit 15 x 16 mm Durchm.
15 x 16mm
15
76 x 124 x 39 mm (3 x 4,9 x 1,5 Zoll)
Thermo Scientific™ Digitale Trockenbäder/Heizblöcke mit Touchscreen (keine kompakten Modelle)
LED
Block
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Block, 15 x 16 mm Durchm., für Trockenbäder/Heizblöcke (digital und mit Touchscreen) > Block mit 15 x 16 mm Durchm.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.