Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose
Aufreinigung von IgG mit diesem gentechnisch hergestellten, immobilisierten Protein A auf Agarosegranulat, wenn natives Protein A unerwünschte Wirkungen hat.
Marke:  Thermo Scientific™ 20366
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11806774
  • 1740.00 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Pierce Rekombinantes Protein A-Agarose ist ein Agarosegranulat-Harz, für das eine gentechnisch hergestellte Form von Protein A für den Gebrauch in IgG-Aufreinigungsanwendungen immobilisiert wurde, bei denen der native Ligand unerwünschte Wirkungen aufweist.
Die Pierce Rekombinantes Protein A-Agarose verwendet eine gentechnisch hergestellte Form von Protein A, die in E. coli produziert wird und dann auf quervernetzter 6 %iger gekörnter Agarose (CL-6B) immobilisiert wird. Obwohl einige nicht-essentielle Regionen entfernt wurden, ähnelt das rekombinante Protein in der Gesamtgröße und IgG-bindenden Domänen Protein A. Das Protein hat vier hochaffine Bindungsstellen, die spezifisch die Fc-Region von Immunglobulin-Molekülen mehrerer Spezies binden können. Einige Forscher bevorzugen es, ein Affinitätsharz auf der Basis der rekombinanten Form von Protein A zu verwenden, insbesondere bei Anwendungen, bei denen die praktische Erfahrung darauf hindeutet, dass die andere Produktionsquelle (E. coli vs. S. aureus) zu weniger unspezifischen Bindungen oder niedrigeren Endotoxinkontaminationen führen. Andernfalls bieten native Protein-A-Harze im Allgemeinen eine höhere Kapazität bei der Antikörperaufreinigung.
Leistungsmerkmale:
  • Immobilisiertes Protein A – bindet insbesondere IgG von mehreren Säugetierarten, insbesondere den meisten Subtypen von humanem und Kaninchen-IgG
  • Standardkapazität – von immobilisiertem Protein A bietet eine Bindungskapazität von 15 bis 17 mg humanem IgG pro Milliliter Harz
  • Agarose-Harz – quervernetzte 6 %-ige gekörnte Agarose für Affinitätsreinigungsmethoden mit kleinen Säulen oder Chargen
Eigenschaften quervernetzter, gekörnter 6 %-Agarose (CL-6B):
  • Unterstützung von pH-Stabilität: 2 bis 14 (kurzfristig); 3 bis 13 (langfristig)
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 45 bis 165 Mikrometer
  • Ausschlussgrenze: 10.000 bis 4.000.000 Dalton
  • Maximaler Volumenstrom: Ca. 1 ml/min (für Säule mit 1 cm Durchmesser)
  • Maximale Lineargeschwindigkeit: 30cm pro Stunde
  • Maximaler Druck: weniger als 25 psi (1,5 bar), definiert als der maximale Druckabfall in einer Säule, dem das Granulat standhalten kann (Hinweis: Der Druckmesser einer Flüssigchromatographie-Anlage zeigt möglicherweise den gesamten Systemdruck statt des Druckabfalls in der Säule an).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose
Agaroseharz, Affinität
Protein A
Das Produkt nach Erhalt bei 4 bis 8 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Pierce™
Flasche
IgG-Antikörper
25 ml
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZE399833 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number20366
ChargennummerZD379617 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number20366
ChargennummerYE378217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2023 Catalog Number20366
ChargennummerYE36356 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2023 Catalog Number20366
ChargennummerXH360932 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2022 Catalog Number20366
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Pierce™ Recombinant Protein A Agarose > Harz; 25 ml