Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl
GREENER_CHOICE
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Marke:  Fisherbrand™ T070-FIS
9.55 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24162" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11933426
  • 24.80 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 200 μl
Unsteril
Autoklavierbar
51 mm
Bulk
Universelle Passform
SureOne
Ungefiltert
klar
1.25 Zoll
RNase-, DNase- und DNA-frei
Abgeschrägte Enden
Nein
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
    Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:01
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:01
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation Zertifikate
    Sonderangebote
    Sonderangebote
    • Fisherbrand
      Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
      Aktionscode: 24162
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      0
      Stunden
      8
      Minuten
      16
      Sekunden
      47
      Neues Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 31.03.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.
      Aktionscode: 24222
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      0
      Stunden
      8
      Minuten
      16
      Sekunden
      47
    • Mehrere Hersteller
      Liquid Handling mühelos meistern.
      Aktionscode: 24122
      Gültig bis zum2025-04-13
      Tage
      13
      Stunden
      8
      Minuten
      16
      Sekunden
      47
    • Mehrere Hersteller
      Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre Bedürfnisse
      Aktionscode: 24134
      Gültig bis zum2025-03-31
      Tage
      0
      Stunden
      8
      Minuten
      16
      Sekunden
      47
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      30
      Stunden
      8
      Minuten
      16
      Sekunden
      47
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl > Transparent; unsteril; Verpackung: BP