Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Mit diesen Pumpenköpfen erzielen Sie Durchflussraten von 0.06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min). Cole-Parmer™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Präzisionsschläuche verfügen über eine automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren. Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
Marke:  Masterflex™ 77201-60
624.87 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11842593
  • 843.53 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesen Pumpenköpfen können Flussraten von 0,06 bis 2300 ml/min (1 bis 600 U/min) erzielt werden.Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenköpfe für Hochleistungsschläuche verfügen über automatische Rückhaltung, um die Schläuche ohne manuelle Einstellung zu fixieren.Einfach die Schläuche laden und die Pumpe starten.
  • 4-Rollen-Rotor verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitig reduzierter Pulsation
  • Längere Leitungslebensdauer durch verbesserte Geometrie des Schlauchbetts.
  • Polyphenylensulfid-Gehäuse (PPS) mit einem Rotor entweder aus Edelstahl (SS) oder kaltgewalztem Stahl (CRS)—Kaltgewalzter Stahl ist preisgünstiger, Edelstahl bietet hingegen eine längere Lebensdauer und größere chemische Beständigkeit.
  • Modell 77201-60 mit einstellbarem Verschluss bietet Ihnen die Möglichkeit, den Verschluss zu lockern (längere Lebensdauer) oder zum Erreichen höherer Drücke fester einzustellen
  • Jeder Pumpenkopf ist für folgende Schlauchgrößen geeignet: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 und L/S 18
Spezifikation
Spezifikation
0.06 bis 2300 ml/min
Einkanalige Montagehardware und ein Silikonpumpenschlauch von 15 in. Länge
1
Verstellbar
12.1 cm
Je 1
L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Edelstahl
Polyphenylensulfid
Für Präzisionsrohre
77201-60
4
7 cm
12.7 cm
Edelstahl
Easy-Load II Pumpenkopf
1 bis 600 U/min
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumpenkopf für Präzisionsschläuche > Rolle aus Edelstahl