Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ abgeschrägte Pipettenspitzen, Universalformat: 1 bis 200 μl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8642011 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
klar
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 11933426
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Komplettes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
Bietet ein umfassendes Sortiment an universell einsetzbaren, abgeschrägten Pipettenspitzen
  • Alle sterilen Spitzen sind in Schrumpffolie verpackt und zertifiziert frei von RNase, DNase, ATP, Pyrogen, Bioburden, PCR-Inhibitoren, Endotoxin und DNA
  • Alle nicht sterilen Spitzen (im Gestell und lose) ohne Filter sind zertifiziert frei von RNase, DNase und DNA.
SureOne Rack – Leistungsmerkmale
  • Die Einsätze schließen bündig mit dem Rack ab und erleichtern so die Verwendung mit Mehrkanalpipetten
  • Bei Bedarf kann der Deckel eingerastet werden, sodass er z. B. beim Autoklavieren offen bleibt
  • Der Deckelrand ermöglicht sicheres Stapeln und verhindert, dass die Racks beim Stapeln und auf Laborwagen verrutschen.
  • Der Sicherheitsverschluss ermöglicht das Öffnen und Schließen mit einer Hand und verhindert ein Aufspringen des Deckels, wenn der Behälter herunterfällt.
  • Der Einsatz rastet fest ein, sodass ein Herausheben beim Pipettieren verhindert wird.
  • Der Klappdeckel kann entweder mit Scharnier oder als abnehmbarer Deckel genutzt werden. Das Scharnier stört nicht beim Pipettieren mit einer Mehrkanalpipette.
  • In alle Bauteile des Gestells eingeprägtes Recycling-Logo
Merkmale der SureOne Einsätze
  • Die Einsätze lassen sich leicht in Racks platzieren und aus Racks entnehmen; sie haben einen festen Sitz, weil sie am Rack einrasten.
  • Alle Einsätze enthalten zur Chargennachverfolgbarkeit die Fisherbrand-Teilenummer, das Spitzenvolumen und die Chargennummer
  • Eingerückte Einsatzöffnungen verhindern, dass sich die Spitzen bewegen, und stabilisieren sie für Mehrkanal-Arbeiten.
  • Der Kontaktclip verhindert unnötigen Kontakt mit den Spitzen beim Einklemmen der Einsätze
  • Mehrkanal-Design, alle Einsätze haben 96-Well-Format
  • Robustes, nicht biegsames Design für sicheren Verschluss jeder Spitze
SureOne Nachfüllpackungen – Leistungsmerkmale
  • Die Produktinformationen sind auf die Verpackung aufgedruckt
  • Die Staubklappe schützt das Produkt vor Kontamination
  • Eingestanzte Grifflöcher ermöglichen ein einfaches Herausziehen des Produkts
  • Die Aussparung in der Verpackung erleichtert das Entnehmen der Einsätze
  • Die Nachfüllpackungen sparen im Vergleich zur Verpackung im Gestell 58 % an Platz auf der Arbeitsfläche ein und reduziert den Kunststoffabfall um 52 %.
Bestellinformation
Verpackungsoptionen sind Großpackung, Racks, sterile Racks und Nachfüllpackungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Gefiltert Ungefiltert
Sterilität Unsteril
Farbe klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (angloamerikanisch) 1.25 Zoll
Länge (metrisch) 51 mm
Reinigungsnachweise RNase-, DNase- und DNA-frei
Format Bulk
Spitzenform Abgeschrägte Enden
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Skala Nein
Produktlinie SureOne