Learn More
Fisherbrand™ Pipettenspitze E aus Polypropylen, gelb
Beschreibung
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen
- Fester Sitz durch passgenauen Konus
- Optimale Handhabbarkeit aufgrund der stabilen Form
- Autoklavierbar
- Garantiert staubfrei durch spezielle Ionisationsbehandlung
- Vorsterilisiert oder nicht steril erhältlich
- Ausgezeichnete Lichtdurchlässigkeit aufgrund von hochwertigen Oberflächen
- Minimale Rückstandsbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität
- Hervorragende Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenbohrung
- Praxisorientiertes Spitzenvolumen
- Aeroject™ Spitzen mit Spezialfiltern aus hydrophobem PE-HD als
- Aerosolbarriere und zum Schutz vor Kontaminationen
- Geeignet für alle gängigen Pipettenarten
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Gelb | |
Autoklavierbar | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Pipettenspitze E aus Polypropylen, gelb > dimVolumeMetric
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur